Learn More
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves
Codice prodotto. p-7139090
Click to view available options
Size:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 15208218
Marca: Nitritex™ BNPLS9090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Feature textured fingers for enhanced grip. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves are latex free gloves that are processed to ensure ISO Class 4 compatibility, are resistant to a wide range of chemicals and offer excellent antistatic properties.
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Beaded cuff
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore Purple
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Grado EU GMP Grade A
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size 9
Sterilità Sterile
Stile polso guanto Con bordino
Modello BNPLS9090
Tipo di imballaggio One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs)
Quantità 200/Pk.
Resistente a Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm