Learn More
Nitritex™ Carta A4 per camere bianche
Codice prodotto. p-6827086
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Green
Pink
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 2500
Codice prodotto. 17419383
Marca: Nitritex™ BICPA4B80
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prestazioni senza lattice in ambienti critici. La carta Bond per camere sterili Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ è termoresistente e compatibile con ISO Classe 4. Disponibile in 5 colori.
  • Provides sharp, clear reproductions
  • Latex-free and heat-resistant
  • Processed to ensure ISO Class 4 compatibility
  • Manufactured in ISO 9001:2008 registered facilities
  • Lot number included on bag and carton to provide traceability
  • Store in a dry, cool place away from direct sunlight
  • Ideal storage range: 20-70% humidity, 10-40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rigata No
Colore Blue
Dimensioni (L x P) 297 x 210 mm
Lunghezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Carta semplice Yes
Product Type Cleanroom Bond Paper
Quantità 250 Sheets/Sealed PE Pk.
Size A4
Peso (sistema metrico) 80 gsm, ± 3 g