missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ Legacy BLA2 Latex Cleanroom Gloves
Click to view available options
Size:
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Flexible
- Comfortable
- Easy double-donning
- Non-sterile
- Compatible with Class 10, ISO 4 environments
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Colore | Natural |
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 7.8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Latex Free | No |
| Materiale | Latex |
| Palm Thickness (English) | 6.6 mil |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto