Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5
Codice prodotto. 15238268
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 15238268
Marca: Nitritex™ NAN5S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With textured fingers to provide enhanced grip. Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5 are antistatic, powder-free, latex-free, resistant to a wide range of chemicals and are ideal for use in electrically sensitive applications.
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Grado Category 3 - PPE Directive 89/686/EEC
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size Small
Sterilità Non-sterile
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Electrically sensitivity applications
Stile polso guanto Con bordino
Tipo di imballaggio EasyTear™
Quantità 100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces)
Resistente a A broad range of chemicals
Serie BioClean Nano 5
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 82 mm ± 5