Learn More
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15248208
Click to view available options
Size:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
100 paia
Codice prodotto. 15248208
Marca: Nitritex™ BNMS85
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers full arm protection. Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves is a shoulder-length disposable, latex-free glove that provides comfort, antistatic properties and resistance to a range of chemicals.
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Shoulder length (600mm / 24 in.) glove provides full arm protection
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Beaded cuff
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Grado EU GMP Grade A
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size 8.5
Sterilità Sterile
Modello BNMS85
Tipo di imballaggio EasyTear™
Quantità One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (100 pairs)
Resistente a Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm