Learn More
Nitritex™ BioClean Oryx™ Wipes
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
230 x 230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2400
Specifica
Specifica
| Product Type | BioClean-Oryx™ Wipes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Materiale | Hydroentangled Non-woven Polyester Cellulose |
| Compatibilità | ISO Class 5 |
| Peso base | 68gsm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, ISO 2859-3:1994 |
| Colore | White |
| Struttura | Hydroentangled Non-woven Polycellulose |
| Dimensioni (L x P) | 230 x 230 mm |
| Vedi altri risultati |