Learn More
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA COVERS BPC Equipment and Glassware Covers
Codice prodotto. 30040325
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 30040325
Marca: Ansell BPC030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Breathable microbial barrier covers are easy to apply and remove, lint-free, moisture and puncture resistant, IPA resistant, form fitted, and autoclavable at 121°C.
  • BioClean Pharma Covers provide product protection from environmental impurities during storage, processing and transportation with the latex-free elastic providing a secure seal.
  • They minimize the need for autoclave tape during wrapping and save time when prepping glassware, tubing etc. for autoclaving.
  • Easy removal minimizes particulate generation and facilitates aseptic technique.
  • Available in diameters 8 cm to 229 cm, bespoke sizing available on request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015
Tipo di chiusura Elastic
Colore White
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (applicazione) Covering glassware
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glassware
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Diametro (sistema imperiale) 11.8 in.
Diametro (sistema metrico) 30 cm
Product Type Cover