Learn More
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA COVERS BPC Equipment and Glassware Covers
Codice prodotto. 30040341
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 30040341
Marca: Ansell BPC018
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Breathable microbial barrier covers are easy to apply and remove, lint-free, moisture and puncture resistant, IPA resistant, form fitted, and autoclavable at 121°C.
  • BioClean Pharma Covers provide product protection from environmental impurities during storage, processing and transportation with the latex-free elastic providing a secure seal.
  • They minimize the need for autoclave tape during wrapping and save time when prepping glassware, tubing etc. for autoclaving.
  • Easy removal minimizes particulate generation and facilitates aseptic technique.
  • Available in diameters 8 cm to 229 cm, bespoke sizing available on request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015
Tipo di chiusura Elastic
Colore White
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (applicazione) Covering glassware
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glassware
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Diametro (sistema imperiale) 7 in.
Diametro (sistema metrico) 18 cm
Product Type Cover