Learn More
Ansell BioClean™ Sterile DB Pouch Style Face Mask
Codice prodotto. 12745935
Click to view available options
Include:
Headloops
Neck Guard
Dimensione della confezione:
pezzi 200
N/A
Codice prodotto. 12745935
Marca: Ansell BDBSG
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
N/A
Sterile pouch face mask with headloops offers breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
  • Enhanced filtration: Provides high bacterial and particle filtration
  • Large breathing chamber: For added wearer comfort
  • Ultrasonically sealed edges: Reduced risks of contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore White
Fastening Type Headband
Materiale Polyester
Size Standard
Sterilità Sterile
Dimensioni (L x P) 301 x 100 mm
Stile Pouch
Certificazione/Conformità ISO 2859
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Struttura Sterile Pouch Facemask with Headloops
Monouso Single-use
Efficienza filtro 98.2% (PFE), 97.9% (BFE)
Da utilizzare con (applicazione) Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling
Include Neck Guard
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Modello BDBS-G
Quantità confezione One piece per sealed inner PE bag; 20 inner bags per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (200 pieces)
Tipo di imballaggio Individually Bagged
Dimensione del poro 0.3 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Resistenza high bacterial, particle and viral filtration efficiency
Serie BIOCLEAN™ BDBS
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 301 mm
N/A