Learn More
Ansell BioClean™ Sterile DB Pouch Style Face Mask
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7237196
Click to view available options
Include:
Headloops
Neck Guard
Dimensione della confezione:
pezzi 200
N/A
Codice prodotto. 15238118
Marca: Ansell BDBS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
N/A
Sterile pouch face mask with headloops offers breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
  •  Maschera facciale sterile irradiata con raggi gamma
  • Sigillata ad ultrasuoni con lacci auricolari
  • Banda non in lattice, alluminio morbido completamente rivestito
  • Efficienza di filtraggio delle particelle a 0.3 micron pari al 98.2%
  • Parte esterna idrofobica
  • Lavorata in camera sterile per garantire la compatibilità con le condizioni operative ISO Classe 4
  • Conforme alle procedure standard ISO 2859
  • EU GMP Grado A
  • Buste sigillate singolarmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore Bianco
Fastening Type Headband
Materiale Poliestere
Size Standard
Sterilità Sterili
Dimensioni (L x P) 301 x 100 mm
Stile Elastico per testa
Certificazione/Conformità ISO 2859
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Struttura Sterile Pouch Facemask with Headloops
Monouso Single-use
Efficienza filtro 98.2% (PFE), 97.9% (BFE)
Da utilizzare con (applicazione) Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling
Include Headloops
Senza lattice
Lunghezza (sistema imperiale) 4.13 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Modello BDBS
Quantità confezione One piece per sealed inner PE bag; 20 inner bags per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (200 pieces)
Tipo di imballaggio Individually Bagged
Dimensione del poro 0.3 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Resistenza high bacterial, particle and viral filtration efficiency
Serie BIOCLEAN™ BDBS
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 301 mm
N/A