Learn More
Ansell Muffola isolante in nitrile sterile BioClean™
Codice prodotto. 17382973
Click to view available options
:
Size 9.75
Codice prodotto. 17382973
Marca: Ansell GGL30NITM9
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I RABS e le muffole isolanti sterili convalidati BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Appositamente progettato per ridurre al minimo l’affaticamento delle mani
  • Si adatta alla porta da 10 in./254 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Size 9.75
Spessore (sistema imperiale) 21.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.55 mm
Modello GGL30NITM9
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 to 12 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 25.4 to 30.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 cm
Diametro polso (sistema imperiale) 10 to 12 in.
Diametro polso (sistema metrico) 25.4 to 30.5 cm