Learn More
Ansell BioClean Sterile Nitrile RABS Isolator Sleeve
Codice prodotto. 16629585
Click to view available options
Product Type:
Isolator Gloves
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16629585
Marca: Ansell GSL20NITPP26
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Versatile RABS / Isolator sleeves compatible with a variety of cuff systems. Triple bagged and 100% visually inspected, high-quality arm protection. Autoclave compatibility withstands pressurized, high-temperature conditions.
  • Assured quality: The BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL20NITPP26 is 100% visually inspected and triple bagged to ensure high-quality protection
  • Increased versatility: These isolator sleeves are compatible with autoclaving, VHP and IPA, enabling the use of three sterilization methods
  • Improved practicality: In addition, the BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL20NITPP26 are compatible with a broad range of cuff systems
  • Enhanced features: They also have extremely low particulate levels and excellent ESD properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.5 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.5 mm
Product Type Isolator Gloves
Size Universal
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Life Sciences, healthcare, electronics
Diametro polso (sistema imperiale) 8 in.