Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Invasion
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11543540
Click to view available options
Quantità:
1/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11543540
Marca: Corning™ 354142
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analyze endothelial cell invasion using fluorescence detection in a simplified and reproducible manner
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running automated, high throughput drug transport (Caco-2 cells) cell toxicity studies or cell migration and invasion studies.
Corning BioCoat HTS Caco-2 Assay System, PET Membrane Contains specially formulated serum-free medium, culture supplements, sodium butyrate, and the Corning BioCoat Fibrillar Collagen 24-well insert system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 0.3 cm2
Materiale PET
Dimensione del poro 3 μm
Tipo Membrane
Da utilizzare con (applicazione) Endothelial Cell Invasion
Quantità 5/Pk.
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 5/Cs.
Rivestimento superficiale Matrigel™ Matrix
No. of Wells 24