Learn More
Corning™ Fiasca per coltura con collo inclinato BioCoat™ Collagen IV, forma rettangolare
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10346741
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
250 ml
750 mL
Area di coltura:
175 cm2
75 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice prodotto. 10346741
Marca: Corning™ 354528
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Per simulare da vicino le condizioni in vivo e promuovere l’espressione della morfologia specifica della cellula. La fiasca per coltura con collo inclinato rettangolare Corning™ BioCoat™ Collagen IV è ideale per applicazioni di adesione, crescita e differenziazione di linee cellulari neuronali e transfette.
  • BioCoat™ provides a superior solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures
  • Matrix components are applied as an even, optically clear coating
  • All lots tested and found negative for bacteria and fungi; cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
For research use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Da utilizzare con (applicazione) For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Stile collo Canted
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Collagen IV
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Plug Seal
Area di coltura 175 cm2