Learn More
Corning™ Biocoat™ tumour necrosis factor-a (TNF-a), human recombinant, 50μg
Codice prodotto. 11523620 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 10 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Codice prodotto. 11523620
Marca: Corning™ 356066
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Corning Tumour Necrosis Factor-a (TNF-a) has growth-inhibitory effects on many tumour cells and nontumour cells such as certain haematopoietic cells. The product also has differentiation-inducing effect, on macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 10 μg