Learn More
Thermo Scientific™ Biocontainment Lid for Thermo Scientific™ Sorvall™ Microplate Rotor 75-002-010
Codice prodotto. 10206842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
75-002-010 Microplate rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10206842
Marca: Thermo Scientific™ 75002011
Optional biocontainment-approved lids offered in pairs
Accessory for Sorvall™ MP 3300 Microplate Rotor
For use with Sorvall microplate rotor 75-002-010. Sold in pairs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Biocontainment Lid
Da utilizzare con (apparecchiatura) 75-002-010 Microplate rotor
Descrizione MP 3300 Microplate Rotor accessory