Learn More
Cytiva Biodyne™ A Membrane
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 cm x 3 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Hhigh binding capacity for biomolecules
- Offers high sensitivity and nucleic acid retention
- Well-suited for use with chemiluminescence or other detection systems where background is problematic
Specifica
Specifica
| Tipo di imballaggio | Roll |
| Descrizione | Non-sterile |
| Materiale | Amphoteric Nylon 6.6 |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 mm |
| Spessore | 5.5 to 7 μm |