Learn More
Cytiva Biodyne™ B Membrane
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8.5 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 10
Descrizione
- This positive charge is maintained over a broad pH range and promotes strong ionic binding of nucleic acids, making it ideal for transfer and detection of nucleic acids
Specifica
Specifica
| Tipo di imballaggio | Sheets |
| Descrizione | Non-sterile |
| Materiale | Positively-charged Nylon 6.6 |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 7 x 8.5 cm |
| Spessore | 5.7 to 6.7 μm |