Learn More
Cytiva Biodyne™ B Membrane
Codice prodotto. 17194491
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8.5 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 10
Codice prodotto. 17194491
Marca: Cytiva 60200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Biodyne B membrane has pore surfaces populated by a high density of quaternary ammonium groups, making it strongly cationic.
  • This positive charge is maintained over a broad pH range and promotes strong ionic binding of nucleic acids, making it ideal for transfer and detection of nucleic acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di imballaggio Sheets
Descrizione Non-sterile
Materiale Positively-charged Nylon 6.6
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 20 x 20 cm
Spessore 5.7 to 6.7 μm