Learn More
Cytiva Biodyne™ C Membrane
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8.5 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 10
Descrizione
- The membrane can be derivatized by coupling reactions with these groups
- It is ideal for reverse dot blots and affinity purification
Specifica
Specifica
| Tipo di imballaggio | Sheets |
| Descrizione | Non-sterile |
| Materiale | Negatively-charged Nylon 6.6 |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Spessore | 11 to 13 μm |