Learn More
Cytiva Biodyne™ Plus Membrane
Click to view available options
Dimensions (LxW):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
10 rotoli
pezzi 50
Descrizione
- Biodyne Plus membrane is recommended for detection systems that produce high background on Biodyne B membrane
Specifica
Specifica
| Tipo di imballaggio | Roll |
| Descrizione | Non-sterile |
| Materiale | Positively-charged Nylon 6.6 |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |
| Spessore | 5.7 to 6.7 μm |