Learn More
Cytiva Biodyne™ Plus Membrane
Codice prodotto. p-7089742
Click to view available options
Dimensions (LxW):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
10 rotoli
pezzi 50
Codice prodotto. 17184511
Marca: Cytiva 60406
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Biodyne Plus membrane, like Biodyne B membrane, contains pore surfaces populated by a high density of quaternary ammonium groups.
  • Biodyne Plus membrane is recommended for detection systems that produce high background on Biodyne B membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di imballaggio Roll
Descrizione Non-sterile
Materiale Positively-charged Nylon 6.6
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m
Spessore 5.7 to 6.7 μm