Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ con/senza etichetta di avvertenza
Codice prodotto. 11312154 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 12 pollici (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
30 x 24 pollici (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
36 x 24 pollici (91 x 61 cm)
Colore:
Clear
Translucent
Traslucido
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11312154
Marca: Bel-Art™ F131620005
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per coltura cellulare a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per colture cellulari a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
  • Sacchetti in plastica polipropilenica trasparenti per rifiuti a rischio biologico dello spessore di 0.03 mm (1.5 mil)
  • Hanno superato i test di resistenza agli strappi ASTM 1709 e di impatto con dardo ASTM 1922
  • Autoclavabili ad alte temperature fino a 135 °C (275 °F)
  • Utilizzabili anche come rivestimento interno dei contenitori per i rifiuti convenzionali
Specifica
Capacità (sistema metrico) 170 L
Certificazione/Conformità ASTM D1709-98
Tipo di chiusura Zip Tie
Progettazione Non-printed without Sterilization Patch
Capacità (sistema imperiale) 20 gal.
Colore Translucent
Dimensioni (L x P) 36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 91 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Disposal of used pipettes, petri dishes, culture plates, membrane filters and more
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Spessore 1.5 mil (0.03 mm)
Materiale Polypropylene
Product Type Biohazard Bag