Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ con/senza etichetta di avvertenza
Codice prodotto. 11372154 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 12 pollici (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
30 x 24 pollici (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
36 x 24 pollici (91 x 61 cm)
Colore:
Clear
Translucent
Traslucido
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11372154
Marca: Bel-Art™ F131620009
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per coltura cellulare a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per colture cellulari a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
  • Sacchetti in plastica polipropilenica trasparenti per rifiuti a rischio biologico dello spessore di 0.03 mm (1.5 mil)
  • Hanno superato i test di resistenza agli strappi ASTM 1709 e di impatto con dardo ASTM 1922
  • Autoclavabili ad alte temperature fino a 135 °C (275 °F)
  • Utilizzabili anche come rivestimento interno dei contenitori per i rifiuti convenzionali
Specifica
Capacità (sistema metrico) 40 L
Certificazione/Conformità ASTM D1709-98
Tipo di chiusura Zip Tie
Progettazione Simbolo rischio biologico con etichetta di sterilizzazione
Capacità (sistema imperiale) 10.5 gal.
Colore Trasparente
Dimensioni (L x P) 36 x 24 pollici (91 x 61 cm)
Monouso
Lunghezza (sistema metrico) 91 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Autoclavabile Non autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Smaltimento di pipette usate, piastre di Petri, piastre di coltura, membrane filtranti e altro
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Spessore 0.03 mm
Materiale Polipropilene
Product Type Sacchetti per rifiuti a rischio biologico