Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ con/senza etichetta di avvertenza
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per coltura cellulare a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
104.00€ - 188.00€
Specifica
Product Type | Sacchetto per rischio biologico |
---|---|
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Certificazione/Conformità | ASTM D1709-98 |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Smaltimento di pipette usate, piastre di Petri, piastre di coltura, filtri a membrana e altro |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Include | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Include | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11392144
|
Bel-Art™
F13160-0005 |
Traslucido | Non stampato senza etichetta di sterilizzazione | 24in. | 12in. |
128.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11352154
|
Bel-Art™
F13160-0009 |
Trasparente | Simbolo rischio biologico con etichetta di sterilizzazione | 12 in. | 24 in. |
104.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11302154
|
Bel-Art™
F13161-0005 |
Traslucido | Non stampato senza etichetta di sterilizzazione | 30 in. | 24 in. |
135.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11362154
|
Bel-Art™
F13161-0009 |
Clear | Biohazard Symbol with Sterilization Patch | 24 in. | 30 in. |
188.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11312154
|
Bel-Art™
F13162-0005 |
Translucent | Non-printed without Sterilization Patch | 36 in. | 24 in. |
154.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11372154
|
Bel-Art™
F13162-0009 |
Trasparente | Simbolo rischio biologico con etichetta di sterilizzazione | 24 in. | 36 in. |
178.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per colture cellulari a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
- Sacchetti in plastica polipropilenica trasparenti per rifiuti a rischio biologico dello spessore di 0.03 mm (1.5 mil)
- Hanno superato i test di resistenza agli strappi ASTM 1709 e di impatto con dardo ASTM 1922
- Autoclavabili ad alte temperature fino a 135 °C (275 °F)
- Utilizzabili anche come rivestimento interno dei contenitori per i rifiuti convenzionali
Specifica
Sacchetto per rischio biologico | |
ASTM D1709-98 | |
Smaltimento di pipette usate, piastre di Petri, piastre di coltura, filtri a membrana e altro | |
1.5 mm |
Non autoclavabile | |
Sì | |
Polipropilene |