Learn More
Fisherbrand™ Supporto per buste di sicurezza per oggetti taglienti a rischio biologico
Codice prodotto. 12317453 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Codice prodotto. 12317453
Offre protezione contro i tagli causati da oggetti contaminati durante il lavoro in laboratori, cliniche e studi medici
  • Fornisce un supporto stabile alle buste di sicurezza per oggetti taglienti a rischio biologico (codice produttore 13234-0000) tenute in posizione verticale e aperte per un facile accesso
  • In filo di acciaio con rivestimento epossidico di colore arancione brillante
  • Le dimensioni del telaio sono 10 x 13 x 20 cm di altezza (4 x 5.125 x 8 pollici)
Specifica
Colore Orange
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per fornire un supporto stabile ai sacchetti di sicurezza per oggetti taglienti a rischio biologico
Materiale Filo di acciaio con rivestimento epossidico
Product Type Sharps Disposal Container