Learn More
Sartorius Pipettatori a volume regolabile Sartorius™ Biohit™ Proline™
Codice prodotto. 10768092 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10768092
Marca: Sartorius 720050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal mechanical pipettes for university and laboratory use. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Adjustable-Volume Pipettes are affordable, precise, practical and reliable liquid-handling tools.
  • Single-channel
  • Cost-efficient
  • Lightweight
  • Relaxed grip with ergonomic finger support
  • Accurate, practical and reliable
  • Reduced risk of contamination with Safe-Cone Filters available for models >10μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.8% at 0.80μL, 1% at 0.50μL, 3% at 0.30μL
Punte compatibili Safe-cone filter tips (standard or plus)
Product Line Proline
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 10 a 100 μl
Stile delle dita Ergonomico
Incrementi 1μL
Warranty 2 Years