Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Fixed Volume Pipettes
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
2000 μL
5000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Single channel fixed volume pipettes.
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.5μL |
| Certificazione/Conformità | ISO 3696 |
| Clip Tip | Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips |
| Punte compatibili | Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips |
| Spaziatura punta regolabile | 120, 200, 300μL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con | Laboratory |
| Numero di canali | 1 |
| Programmabilità | Auto |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |