Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Fixed Volume Pipettes
Codice prodotto. p-8382012 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
2000 μL
5000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10063481
Marca: Sartorius™ 722004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single channel fixed volume pipettes.
Single channel fixed volume pipettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.8μL
Certificazione/Conformità ISO 3696
Clip Tip Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips
Punte compatibili Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips
Spaziatura punta regolabile 10, 20μL
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con Laboratory
Numero di canali 1
Programmabilità Auto
Sterilità Sterile
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 10 μL
Tipo di filtro Safe-Cone Filters
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (applicazione) It is particularly designed for repetitive and long-lasting pipetting in order to prevent work related hand, arm and shoulder disorders or Repetitive Strain Injury (RSI).
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboratories
Precisione 0.8%
Quantità 1 Each
Ripetibilità < 0,20
Resistenza Chemical
Warranty 15 Months
Peso (sistema metrico) 77 g