Learn More
Sartorius Pipettatori monocanale manuali Vangard International Biohit da 1-5ml
Codice prodotto. 10399381 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
Da 1000 a 5000 μl
Incrementi:
5.0μL
50 μl
Accuracy:
0.5%, 0.6%, 0.7%
0.6%, 0.7%, 2%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10399381
Marca: Sartorius 720060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare la convenienza con affidabilità e precisione. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius™ Biohit™ Proline™ è uno strumento ergonomico e regolabile per la manipolazione dei liquidi. La soluzione più economica della gamma di pipette meccaniche Sartorius. Disponibile in volumi da 1,000 e 5,000μl.
The first mechanical pipette family in the Biohit™ line, Proline™ is still in use in many laboratories around the globe, testifying to its timeless, practical design and reliability. It is ideal for universities and colleges, or any lab seeking a cost-efficient pipetting tool.
  • Highly accurate and precise, so it is suitable for use by professionals and students alike
  • Light-weight unit with ergonomic finger support
    • There is no need to squeeze the pipette, which reduces the risk of RSI
  • Adjustable, easy-to-use volume setting with click-stop and clear volume display
  • Do-it-yourself calibration allows recalibration for different liquids
  • Safe-Cone Filters available for contamination-free pipetting
  • Tip cone constructed of durable material that is highly chemically resistant
  • Compatible with Optifit and SafetySpace™ tips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.6%, 0.7%, 2%
Certificazione/Conformità CE, ISO9001
Punte compatibili Puntale Optifit da 1000 μL, puntale con filtro SafetySpace™
Autoclavabile
Da utilizzare con Pipetting with Minimized Risk of Contamination
Numero di canali 1
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) μ
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting with minimized risk of contamination
Include Filtro Safe-Cone
Incrementi 5.0μL
Warranty 2 anni