Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor
Codice prodotto. 12813312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Rotore oscillante
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Lids
Sealing Lids
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges
Quantità:
1 Ea.
Set of 2
Set of 4
Dimensione della confezione:
2 sets
4 sets
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 12813312
Marca: Thermo Scientific™ 75003796
Spin samples at 3,500rpm with the Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor.
Ordering Information:
Order BIOLiner Buckets (75-003-668, set of 4) and Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids (75-003-669, set of four) to complete assembly. Replacement O-rings for lids (75-003-688) and adapters are sold separately. Microplate carriers (50-036-70) and lids (75-003-689) are also available. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore oscillante
Capacità 4 x 750 mL
RCF max 2,739 x g
Velocità max 3,500 rpm
Raggio (sistema metrico) 20 cm
Raggio (sistema metrico) min. 10.5 cm
Fattore K 13307
Max. Tube Length 124 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges
Angolo 90°
Certificazione/Conformità Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Diameter (Metric) Outside 98 mm
Biocontainment Yes
Quantità Set of 2