Learn More
Thermo Scientific™ BioLite™ 96W Optical Bottom, Cell Culture-treated Plates with Lid
Codice prodotto. 17872610
Click to view available options
Colore:
Black, Optical Bottom
White, Optical Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 17872610
Marca: Thermo Scientific™ 130338
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring standard cell culture treated surface, are a limited line of cell culture vessels for a wide range of cell types.
Experience optimal fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications with the Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring a black or white polystyrene upper structure to suit a multitude of experimental needs while providing cost efficiency for a wide selection of applications in your cell culture routine.
• Sterile per ISO 11137, SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• BSE/TSE Free
• RNase/DNase Free
• Human DNA Free
• USP Class VI raw material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Autoclavabile Autoclavable
Product Line Biolite
Colore White, Optical Bottom
Monouso Single-use
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 25