Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubo termoplastico
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
5m
Pezzo
Descrizione
- Bioprene™ il tubo per pompa peristaltica è conforme a USP Classe VI e FDA e adatto per applicazioni biofarmaceutiche e alimentari. La durata peristaltica eccezionalmente lunga di Bioprene garantisce la sicurezza dei processi, riducendo così il rischio in applicazioni cGMP critiche. Il Bioprene è un tubo in elastomero termoplastico prodotto da componenti sintetici. Nella produzione di tubo in Bioprene non viene utilizzata gomma naturale (come il lattice). I materiali sono stati completamente testati secondo USP Classe VI ed è conforme a NSF51. Il Bioprene è ampiamente applicabile nelle operazioni di produzione biofarmaceutica come il dosaggio, il trasferimento e la filtrazione, insieme a una varietà di applicazioni nell’industria alimentare e delle bevande. Con il tubo continuo in Bioprene si possono raggiungere pressioni di esercizio comprese tra 0 e 2 bar. Una gamma di LoadSure™ gli elementi tubolari aumentano la capacità di pressione fino a un massimo di 7 bar.
- Guida alla compatibilità chimica
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Platinum-cured Silicone |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Da utilizzare con | For Bioprene peristaltic pump |
| Da utilizzare con (applicazione) | For critical biopharmaceutical processes requiring accurate, reliable and repeatable performance |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 5°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Resistance Properties | Acids, Alkalies |
| Vedi altri risultati |