Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubo termoplastico
Codice prodotto. p-8009076
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
5m
Pezzo
Codice prodotto. 17207086
Marca: Watson-Marlow 933.0005.J16
Il tubo per pompa peristaltica in bioprene ha una durata peristaltica eccezionalmente lunga con bassa permeabilità.
  • Bioprene™ il tubo per pompa peristaltica è conforme a USP Classe VI e FDA e adatto per applicazioni biofarmaceutiche e alimentari.
  • La durata peristaltica eccezionalmente lunga di Bioprene garantisce la sicurezza dei processi, riducendo così il rischio in applicazioni cGMP critiche. Il Bioprene è un tubo in elastomero termoplastico prodotto da componenti sintetici. Nella produzione di tubo in Bioprene non viene utilizzata gomma naturale (come il lattice). I materiali sono stati completamente testati secondo USP Classe VI ed è conforme a NSF51. Il Bioprene è ampiamente applicabile nelle operazioni di produzione biofarmaceutica come il dosaggio, il trasferimento e la filtrazione, insieme a una varietà di applicazioni nell’industria alimentare e delle bevande. Con il tubo continuo in Bioprene si possono raggiungere pressioni di esercizio comprese tra 0 e 2 bar. Una gamma di LoadSure™ gli elementi tubolari aumentano la capacità di pressione fino a un massimo di 7 bar.
  • Guida alla compatibilità chimica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 mm
Materiale Platinum-cured Silicone
Overall Length (English) 16 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.0625 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Colore Colorless
Durezza 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type Thermoplastic Tubing