Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Swinging-Bucket Rotor
Safely spin frequently-used tubes up to 7164 x g under sealed conditions using Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Swinging-Bucket Rotor.
3770.00€
Specifica
Tipo | Swinging Bucket Rotor |
---|---|
Capacità | 4 x 250 mL |
RCF max | 7,164 x g |
Velocità max | 6,000 rpm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15173169
|
Thermo Scientific™
75003182 |
BIOShield 1000A Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat anti-friction finish | 4 x 250 mL | 6,000 rpm | 7,164 x g |
3770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Safely spin frequently-used tubes up to 7164 x g under sealed conditions using Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Swinging-Bucket Rotor.
Includes:Rotor body, windshield, buckets, sealing lid and rotor manual
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series
Recommended for:
Blood tube separations, cell culture and microbiological applications
Ordering Information:
Tube adapters, sold in sets of four, are sold separately. Contact your sales representative for more information.
Specifica
Swinging Bucket Rotor | |
7,164 x g | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges | |
Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. |
4 x 250 mL | |
6,000 rpm | |
90° | |
Yes |