Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor
Safely spin frequently-used tubes with the Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 High-Speed Swinging-Bucket Rotor.
3585.00€
Specifica
Tipo | Swinging Bucket Rotor |
---|---|
Capacità | 4 x 180 mL |
RCF max | 7,188 x g |
Velocità max | 6,300 rpm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 and SL 16 Centrifuges |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15183169
|
Thermo Scientific™
75003183 |
Rotore BIOShield 720 a cestello oscillante con rivestimento antiattrito Slide Coat | 4 x 180 mL | 6,300 rpm | 7,188 x g |
3585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Safely spin frequently-used tubes with the Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 High-Speed Swinging-Bucket Rotor.
Ordering Information:Tube adapters, sold in sets of four, are sold separately. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Specifica
Swinging Bucket Rotor | |
7,188 x g | |
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 and SL 16 Centrifuges | |
Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. |
4 x 180 mL | |
6,300 rpm | |
90° | |
Yes |