Learn More
Spectrum Labs™ Biotech CE Dialysis Tubing
Click to view available options
MWCO:
300 kDa
Dimensione della confezione:
10m
Descrizione
- Hydrophilic
- Symetric porosity
Specifica
Specifica
| Product Type | Dialysis Tubing |
| MWCO | 300 kDa |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 31 mm flat width |
| Capacità (sistema metrico) | 3.1 mL/cm |
| Descrizione | Packaged wet in 0.05% sodium azide |
| Formulazione | Cellulose ester |
| Quantità | 10 m |