Learn More
Agilent BioTek Accessories For MultiFlo FX Microplate Dispenser RAD peri cassette
Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 to 3000 μL
5 to 2500 μL
500 nL to 50 μL
8 to 30,000 μL
Incrementi:
1 μL
10 μL
5 μL
Not Applicable
Tipo di punta:
Plastic
Plastic, with large bore
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with MultiFlo FX Microplate Dispenser RAD peri cassette
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 500 nL to 50 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MultiFlo FX Microplate Dispenser |
| Incrementi | 1 μL |
| Tipo di punta | Plastic |