Learn More
Agilent BioTek 50 TS Waste Bottle
Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Capacity: 2L
- Without cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Tipo | Waste Bottle |