Learn More
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Mouse anti-All species, Clone: BTN/36, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
300.00€ - 612.00€
Specifica
| Antigene | Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) |
|---|---|
| Clone | BTN/36 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Western Blot 0.5-2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunofluorescence 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 ug/ml, In Situ Hybridization (ISH) |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18328661
|
Novus Biologicals
NBP3-13907-20UG |
20 μg |
300.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18304105
|
Novus Biologicals
NBP3-13907-100UG |
100 μg |
612.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in All species samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)Specifica
| Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| All species | |
| 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| BTN/36 | |
| Western Blot 0.5-2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunofluorescence 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 ug/ml, In Situ Hybridization (ISH) | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Biotinylated sheep immunoglobulin | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |