Learn More
Cytiva BioTrace™ NT Nitrocellulose Transfer Membrane
Codice prodotto. 17134571
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8.5 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 10
Codice prodotto. 17134571
Marca: Cytiva 66489
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BioTrace NT is a pure unsupported nitrocellulose membrane that has high binding capacity for proteins and nucleic acids.
  • High tensile strength makes it less likely to tear or crack than other brands of nitrocellulose
  • High binding capacity for both proteins and nucleic acids
  • Ideal for colony/plaque lifts and protein transfers
  • Exclusive dot grid pattern does not enhance or inhibit colony growth certified for use in the Membrane Filter (MF) Technique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di imballaggio Sheets
Descrizione Non-sterile
Materiale BioTrace NT
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensions (LxW) 20 x 20 cm
Spessore 101.6 to 190.5 μm