Learn More
Cytiva BioTrak™ MMP-2 Activity Assay
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
96-wells
Dimensione della confezione:
96 reazioni
Descrizione
- Specific for Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2)
- Either the endogenous (naturally occurring) or total (following activation using APMA) activity levels in samples can be detected
- Range and sensitivity equivalent to ELISA
- Non-radioactive coated microplate format for ease of use
- Measures active MMPs from a range of species, including human, mouse, rat, rabbit and porcine
- Applicable for complex biological samples such as serum, plasma, synovial fluids, tissue extracts, cell culture supernatants
- Flexible protocol to cover speed and sensitivity requirements
Specifica
Specifica
| Antigene | MMP-2 |
| Intervallo saggio | 0.75 ng/ml/ (0.19 ng/ml possible with longer incubation)-12 ng/ml (3 ng/ml possibile with longer incubation) |
| Descrizione | Matrix Metalloproteinase-2, Biotrak Assay |
| Peso molecolare | 66000 |
| Quantità | 96-wells |
| Volume del campione | 100 μL |
| Sensibilità | 0.5 ng/mL (short incubation), 190 pg/mL (longer incubation) |
| Content And Storage | -15°C to -30°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Specificità | The assay recognises the pro and active forms of MMP-2. It does not cross-react with other MMPs or TIMPs. Cross-reactivity has also been shown with rabbit, porcine, rat and mouse samples. Both pro and active MMP-2/TIMP-2 complexes as well as active MMP-2/ |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302-in caso di contatto con la pelle: .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1, 3-diol hydrochloride, zinc chloride, trometamol, S-2444 substrat