Learn More
Kinematica Biotrana™ High-Turbulence Mixer for PT3100 D
Click to view available options
Speed:
34 m/s
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Selection and applications:
- Quick removal and suspension of solid particles; also suitable for high viscosity applications
Specifica
Specifica
| Product Type | High-turbulence Mixer |
| Speed | 34 m/s |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 500 mL to 10 L |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 36 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Modello | PT-DA 36/BEC-F25 |
| Quantità confezione | 1 Ea. |