Learn More
Biperiden hydrochloride, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18782754
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18782754
Marca: Tocris Bioscience 2853/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Muscarinic receptor antagonist; some selectivity for M1
Muscarinic receptor antagonist that displays some selectivity for the M1 subtype (Ki values are 0.48, 2.4, 3.9, 6.3 and 6.3 nM for M1, M4, M3, M2 and M5 receptors respectively). Alleviates extrapyramidal symptoms associated with antipsychotic drugs. Displays antiparkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1235-82-1
Formula molecolare C21H30ClNO
Molecular Weight (g/mol) 347.927
InChI Key RDNLAULGBSQZMP-LIJKWCKLSA-N
Sinonimo 1r-1-1r,4r,5s-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
PubChem CID 129318274
IUPAC Name (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
SMILES C1CCN(CC1)CCC(C2CC3CC2C=C3)(C4=CC=CC=C4)O.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Biperiden hydrochloride
Quantità 50 mg
Peso formulazione 347.92
Percent Purity >99%