Learn More
Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine, 97+%
Codice prodotto. 15436056
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15436056
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60853.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1086138-36-4 | C44H69NP2 | 673.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated conditions. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1086138-36-4
Formula molecolare C44H69NP2
Molecular Weight (g/mol) 673.99
Numero MDL MFCD17018779
InChI Key KBHQOEPPHGCYHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-di adamantan-1-yl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine, bis 2-bis adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, bis 2-diadamantylphosphino ethyl amine, bis 2-di 1-adamantyl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine,min, bis 2-bis 3r,5s,7s-adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, 2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl-n-2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194772
IUPAC Name 2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]-N-[2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]ethyl]ethanamine
SMILES C(CP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)NCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine
Punto di fusione 217°C to 222°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 673.97
Percent Purity ≥97%