Learn More
Bis(2-dimethylaminoethyl) ether, 98%
Codice prodotto. 11372327
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11372327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09884.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3033-62-3 | C8H20N2O | 160.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3033-62-3
Formula molecolare C8H20N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.26
Numero MDL MFCD00059199
InChI Key GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-dimethylaminoethyl ether, niax catalyst al, kalpur pc, toyocat ets, niax a 1, texacat zf 20, dabco bl 19i, dabco bl 11, dabco bl 19
PubChem CID 18204
IUPAC Name 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethylethanamine
SMILES CN(C)CCOCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Punti di ebollizione 179°C to 180°C
Punto d'infiammabilità 66°C (151°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1739668
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bis(2-dimethylaminoethyl) ether