Learn More
Bis(2-dimethylaminoethyl) ether, 98%
Codice prodotto. 11382327
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11382327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09884.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3033-62-3 | C8H20N2O | 160.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3033-62-3
Formula molecolare C8H20N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.26
Numero MDL MFCD00059199
InChI Key GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-dimethylaminoethyl ether, niax catalyst al, kalpur pc, toyocat ets, niax a 1, texacat zf 20, dabco bl 19i, dabco bl 11, dabco bl 19
PubChem CID 18204
IUPAC Name 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethylethanamine
SMILES CN(C)CCOCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Densità 0.85
Punti di ebollizione 179°C to 180°C
Punto d'infiammabilità 66°C (151°F)
Indice di rifrazione 1.43
Quantità 50 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1739668
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 98%