Learn More
Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex, 30-32% Ru
Codice prodotto. 10451491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10451491
Marca: Thermo Scientific Acros 295782500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12289-94-0
Formula molecolare C16H26Ru
Molecular Weight (g/mol) 319.45
Numero MDL MFCD00216965
InChI Key POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91884701
IUPAC Name (5Z)-cycloocta-1,5-diene;2-methanidylprop-1-ene;ruthenium(2+)
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex
Nota nome 30-32% Ru
Punto di fusione 81°C to 85°C
Colore Beige-Brown to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 319.44
Percent Purity 30-32% Ru
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.