Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0), 96%
Codice prodotto. 11926001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11926001
Marca: Thermo Scientific Acros 439150010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 811862-77-8
Formula molecolare C42H44O10Pd
Molecular Weight (g/mol) 815.22
Numero MDL MFCD07369799
InChI Key RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
IUPAC Name 1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one;palladium
SMILES [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Punto di fusione 170.0°C to 178.0°C
Colore Red to Brown
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 96%
Peso formulazione 815.21
Percent Purity 96%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)