Learn More
Bis(4-chlorophenyl) sulfone, 99%
Codice prodotto. 11403188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11403188 100 g 100g
11413188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11403188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18938.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287.15 g/mol
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4'-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4′-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-07-9
Formula molecolare C12H8Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 287.15
Numero MDL MFCD00000619
InChI Key GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-chlorophenyl) sulfone
Punto di fusione 147°C to 150°C
Punti di ebollizione 249°C to 251°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 233°C (451°F)
Quantità 100 g
Beilstein 2052955
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name 1-chloro-4-(4-chlorophenyl)sulfonylbenzene
Peso formulazione 287.17
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(4-chlorophenyl) sulphone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-chlorophenyl)sulphone